Learn More
Agilent BioTek Lecteurs de microplaques à absorbance ELx808
Mémorise jusqu’à 55 protocoles programmables par l’utilisateur. Les lecteurs de microplaques à absorbance ELx808 permettent de lire des microplaques à 96 puits et de fournir des résultats précis, exacts et reproductibles.
Spezifikation
| Précision | gt; 1 % à 2,5 D.O, gt; 2 % à 3,5 D.O. |
|---|---|
| Comprend | Filtres, source lumineuse halogène en tungstène, câble d’imprimante parallèle, câble série Null Modem et logiciel de commande de lecteur Gen5 |
| Linéarité | gt; 1 % à 2,5 D.O. (type) |
| Poids (impériale) | 30 lb |
| Poids (métrique) | 13,6kg |
Beschreibung
- Les lecteurs peuvent effectuer plusieurs tests par plaque
- L’autotest de diagnostic embarqué peut être utilisé avec une plaque d’essai d’étalonnage optionnelle pour confirmer et documenter facilement les performances
- La vitesse cinétique, R2 ou le temps d’apparition sont signalés sans PC
- Le balayage linéaire des puits est idéal pour les tests d’agglutination
- La conception optique décalée élimine les interférences entre les canaux
- Le canal de référence fait circuler le signal optique pour un signal de canal à canal uniforme
- Les options d’ajustement des courbes sont les suivantes : linéaire, 4-P, 2-P (logit/log), cubique, quadratique, spline cubique et point à point
- Les mesures peuvent être lues à des intervalles aussi courts que six secondes
- Parmi les autres options d’analyse des données figurent les formules de seuil, le point final et l’analyse cinétique. Fourni avec un contrôle de température 4-Zone
- Plage dynamique étendue
Modèle ELx808
- Les options d’analyse des données comprennent des formules de transformation des données, la validation des tests et la validation des contrôles
- Le contrôle de la température en option 4-Zone améliore la reproductibilité dans les réactions cinétiques enzymatiques
Bestellinformation
Le logiciel d’analyse de données Gen5 en option (n° de fabricant GEN5) permet une collecte, un calcul, une exportation et un rapport simples et rapides des données. Ou sélectionnez le logiciel Gen5 Secure pour répondre aux exigences de la norme 21 du CFR section 11.
Zertifizierungen
Marquage CE
Spezifikation
| gt; 1 % à 2,5 D.O, gt; 2 % à 3,5 D.O. | |
| gt; 1 % à 2,5 D.O. (type) | |
| 13,6kg |
| Filtres, source lumineuse halogène en tungstène, câble d’imprimante parallèle, câble série Null Modem et logiciel de commande de lecteur Gen5 | |
| 30 lb |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.