Learn More
Electrothermal™ Chauffe-ballon électrique série EM Stuart™
Chauffe-ballons à utiliser pour une grande variété d’applications. Les chauffe-ballons électriques de série EM Stuart™ Bibby Scientific™ assurent un transfert de chaleur maximum vers l’échantillon grâce à une excellente isolation autour de la cartouche et une bonne couverture des flacons.
Spécification
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Comprend | Pince |
| Matériau | Boîtier externe en polypropylène |
| Type de produit | EM |
| max. (métrique) | 450deg;C |
Description
Utilisez ces chauffe-ballons pour une grande variété d’applications.Les chauffe-ballons électriques de série EM assurent un transfert de chaleur maximum vers l’échantillon grâce à une excellente isolation autour de la cartouche et une bonne couverture des flacons.
- Les chauffe-ballons les plus sûrs du marché
- À utiliser avec des flacons à fond rond de 50 ml à 500 ml
- Conception innovante pour éviter que le boîtier extérieur n’atteigne des températures trop élevées
- À utiliser avec des flacons à fond rond de 50 ml à 5 litres
- Température maximale de l’élément 450°C
- Régulateur intégré
- Cartouche chauffante isolante remplaçable
- Boîtier extérieur en polypropylène résistant aux produits chimiques
Spécification
| 230 V | |
| Boîtier externe en polypropylène | |
| 450deg;C | |
| 50/60 Hz |
| Pince | |
| EM | |
| Applications de chauffage dans le laboratoire, transfert thermique maximal avec risque minime de casse du flacon |