Learn More
Benzoate d'émamectine 50 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328061 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328061 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13117000AL50
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Emamectin benzoate
CAS 155569-91-8
Noms d’analytes ou de composants Emamectin benzoate
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C49 H75 N O13 . C48 H73 N O13 . 2 C7 H6 O2
Concentration 50 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Avermectin B1, 4''-deoxy-4''-(methylamino)-, (4''R)-, benzoate (1:1), Avermectin B1, 4''-deoxy-4''-(methylamino)-, (4''R)-, benzoate (salt) (9CI), (4''R)-4''-Deoxy-4''-(methylamino)avermectin B1 benzoate, Affirm, Denim, Denim (pesticide), Emamectin benzoate, Emamectin benzoate (salt), MK 244, Methylamino abamectin benzoate, Proclaim, Proclaim 05SG, Proclaim 5SG, Revive, Revive (insecticide), Sch 58854, Shot Wan Liquid Formulation, Shot-Wan, Slice, Tree-age
Formule InChI InChI=1S/C49H75NO13.C48H73NO13.2C7H6O2/c1-12-26(2)44-29(5)18-19-48(63-44)24-35-21-34(62-48)17-16-28(4)43(27(3)14-13-15-33-25-56-46-42(51)30(6)20-36(47(52)59-35)49(33,46)53)60-40-23-38(55-11)45(32(8)58-40)61-39-22-37(54-10)41(50-9)31(7)57-39;1-25(2)42-28(5)17-18-47(62-42)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)43(26(3)13-12-14-32-24-55-45-41(50)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-11)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-10)40(49-9)30(7)56-38;2*8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h13-16,18-20,26-27,29,31-32,34-46,50-51,53H,12,17,21-25H2,1-11H3;12-15,17-19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,16,20-24H2,1-11H3;2*1-5H,(H,8,9)/b14-13+,28-16+,33-15+;13-12+,27-15+,32-14+;;/t26-,27-,29-,31-,32-,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46+,48+,49+;26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41+,42+,43-,44-,45+,47+,48+;;/m00../s1
SMILES CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@H](NC)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C=C[C@@H]1C.CN[C@@H]8[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]8OC)O[C@H]9[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]9OC)O[C@H]%10[C@@H](C)\C=C\C=C\%11/CO[C@@H]%12[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]%13C[C@@H](C\C=C\%10/C)O[C@@]%14(C%13)O[C@H](C(C)C)[C@@H](C)C=C%14)[C@]%11%12O)C.OC(=O)c%15ccccc%15.OC(=O)c%16ccccc%16
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 2002.45
Quantité 1 mL
Poids de la formule 2001,1056 g/mol