Learn More
Cole-Parmer™ Bande de gaufrage pour étiqueteuse manuelle de laboratoire
Code produit. p-7237190 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17397629
Marque: Cole-Parmer™ 6554344
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La bande de gaufrage pour l’étiqueteuse manuelle de laboratoire se colle fermement au verre, au plastique, au métal, au caoutchouc et au bois.
  • Retirez facilement la protection adhésive arrière
  • Choisissez parmi quatre couleurs pour donner un code couleur à votre laboratoire.
Spécification
Type de produit Ruban d'étiquettes colorées
Couleur Noir
Longueur (impériale) 118 in
Largeur (impériale) 3/8 in.
Longueur (métrique) 300 cm
Largeur (métrique) 0,95 cm
Dimensions (L x l) 118 x 3/8 in
Type d’adhésif Peel and Stick
Stérilité Non stérile
Capacité de couleur Monochrome
Format Étiquette