Learn More
Merck Accessoires pour collecteur d’échantillonnage XX2702550 1225
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Type:
Clapet à bille
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
30 pièces
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| À utiliser avec (équipement) | Rampe à vide d’échantillonnage EMD Millipore 1225 |
| Matériau | Silicone |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |
| Diamètre (impériale) | 0,25 in |
| Diamètre (métrique) intérieur | 6,3 mm |