Learn More
Merck Appareils de mesure pour l’analyse des aérosols 37 mm
Code produit. p-105408 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Type:
Moniteur d’aérosols, Match-w avec tampon
Moniteur d’aérosols, avec tampon
Qualité:
AAWP
HAWP
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10528452
Marque: Merck MAWP037A0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les moniteurs d’analyse des aérosols de 37 mm de Millipore sont des porte-filtres en plastique transparents jetables à utiliser avec les filtres Millipore de type MF (esters de cellulose mixte). Le support en cellulose de mince épaisseur scelle le filtre entre les sections de l’appareil de façon à distribuer le débit d’échantillon uniformément sur la surface du filtre.
La conception en trois pièces maintient le filtre en place lorsque la partie supérieure est retirée pour l’échantillonnage ouvert des aérosols.
La valeur du nombre moyen de particules de fond (ABC) est indiquée sur chaque emballage de moniteur.
  • Pré-assemblé avec les filtres en place
  • Disponibles avec des membranes à filtres appariés en poids
Applications :
les appareils de mesure pour l’analyse des aérosols sont disponibles avec des membranes d’esters de cellulose de 0,45 µm et de 0,8 µm. Les appareils de mesure appariés en poids contiennent deux filtres appariés en poids à moins de 0,1 mg, éliminant ainsi la pré-pesée du filtre d’essai dans l’analyse gravimétrique.
Informations sur la commande
Le boîtier du moniteur est également disponible séparément pour être utilisé avec la membrane de votre choix ; il est fourni avec ou sans anneau de support.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur blanc
Connecteurs Raccord Luer-Slip femelle
Matériau Polystyrène
Porosité 0,8 μm
Zone de filtration 9 cm2
À utiliser avec (application) Analyse de particules microscopiques et prélèvement d’échantillons, surveillance de l’environnement
Qualité AAWP
Suffisant pour Amiante, métaux à l’état de traces, plomb, composés de plomb, cuivre, particules de gaz, dioxyde de soufre, arsenic
Type Moniteur d’aérosols, avec tampon
Diamètre (impériale) 1,4 in
Diamètre (métrique) 3,7 cm
Diamètre (métrique) du filtre 3,7 cm