Learn More
Merck Manomètre de 1/4 po. ASME
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
:
Manomètre ; 1/4 po ASME
Description
- Millipore dispose d’une large sélection de raccords, adaptateurs, vannes, jauges et tubulures pouvant être utilisés avec les systèmes de filtration Millipore.
- Sauf exceptions mentionnées, le matériau de construction est l’acier inoxydable de la série 300.
- Les raccords Tri-Clamp (TC) sont référencés par convention comme 1,5 in, 2 in, etc.
- 1,5 in Les ajustements TC sont connectés à 1 pouce ou 1,5 pouce. Taille des tubes D.E.
- 2 in Les ajustements TC sont connectés à 2 pouces. Taille des tubes du D.E. uniquement.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients distributeurs à pression |
| Matériau | Acier inoxydable (316) |
| Stérilité | Non stérile |
| Pression max. | 0 à 11 bars (0 à 160 psi) |
| Pression nominale | 0 à 11 bar (0 à 160 psi) |
| Type | Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |
| Diamètre (impériale) | 0,25 in |
| Diamètre (impériale) intérieur | 2,5 in |
| Afficher plus |