Learn More
Merck Système de purification Amicon™ Pro
Réduit le flux de travail de purification des protéines à seulement trois centrifugations, dans un seul dispositif
250.00€ - 418.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
MWCO | 3 kDa |
Stérilité | Non stérile |
Matériau de boîtiers | Cellulose régénérée (CR) |
Type | Filtres pour centrifugation |
Code produit | Marque | Comprend | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15339605
|
Merck
ACS500312 |
12 filtres Amicon Ultra NMWCO de 3 kDa, 12 dispositifs d’échange et 12 tubes de prélèvement avec bouchon | 12Pack |
250.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15207956
|
Merck
ACS500324 |
24 filtres Amicon Ultra NMWCO de 3 kDa, 24 dispositifs d’échange et 24 tubes de prélèvement avec bouchon | 24Pack |
418.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Un seul dispositif nécessaire au flux de travail de préparation des échantillons, qui inclue :
- Purification
- Concentration
- Dessalage / échange de tampon
- Transfert non nécessaire
- Meilleure liaison protéique avec la résine d’agarose conditionnée par rapport au mélange par lot
- Transfert non nécessaire
- Élution sans dilution
- Récupération homogène
- Économie de temps
- Contient de nombreux volumes différents
- Réduit les étapes de centrifugation
- Le bouchon du réservoir peut être étiqueté pour gagner du temps et éviter toute confusion
- Dessalage à > 99,99 % (1000 fois) en une seule centrifugation
- Activité protéique maintenue
- Large compatibilité avec les réactifs
- Kits de résine d’agarose optimisés pour le dispositif Amicon™ Pro
- Compatible avec d’autres résines de diamètre > 10 μm
- Chimiquement compatible avec la plupart des tampons ordinaires
Spécification
Oui | |
Non stérile | |
Filtres pour centrifugation | |
12 cm |
3 kDa | |
Cellulose régénérée (CR) | |
15 ml |