Learn More
Merck Récipients distributeurs à pression
Code produit. 10094670 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
3,8 L
5 L
10 L
20 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10094670
Marque: Merck XX6700P10
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les récipients à pression de distribution contiennent du liquide pour la filtration via les supports de filtres à pression Millipore, s’ils sont connectés à une source de pression externe.
Les récipients à pression de distribution contiennent du liquide pour la filtration via les supports de filtres à pression Millipore, s’ils sont connectés à une source de pression externe. Les récipients portatifs sont disponibles en capacité de 5, 10 et 20 litres et 1 gallon. Les récipients satisfont aux exigences du code ASME™-UM.
  • Les bouchons sont fixés par la poignée de verrouillage de la came
  • Les récipients sont autoclavables lorsqu’ils sont ventilés.
  • Le clapet de décharge, le manomètre et les connecteurs de flexible conformes au code accessoire sont disponibles.
  • La fermeture accessoire adapte les récipients pour une utilisation sous vide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Filter Holder
Matériau Acier inoxydable (316)
Stérilité Non stérile
Pression max. 6,9 bars
Pression nominale 100 psi
Température (impériale) max. 249,8 °F
Température (métrique) Max 121°C
Type Récipient sous pression
Volume (métrique) 10 L
Hauteur (impériale) 14 po
Hauteur (métrique) 35,2 cm
Diamètre (impériale) intérieur 9 in
Diamètre (métrique) intérieur 22,9 cm