Learn More
Merck Chemicals Unité de filtration EZ-Fit™
Pour les analyses de biocontamination des échantillons liquides comme l’eau, les échantillons de procédé ou les produits finaux
570.00€
Spécification
Matériau (membrane) | MCE |
---|---|
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Stérile |
Nb par paquet | 48 |
Quantité | 48/paquet |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17595956
|
Merck Chemicals
EFHAW250B |
250 ml | Membrane blanche | Conditionnement en vrac | 48/paquet |
570.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Conçu pour optimiser et sécuriser les flux de travaux de laboratoire afin d’obtenir rapidement des résultats microbiologiques fiables
- Comprend des entonnoirs de 100 ml ou 250 ml
- Membranes quadrillées noires ou blanches
- Après filtration de l’échantillon, la membrane peut être transférée et mise en culture sur une plaque de gélose
- Stérile et jetable
- Les unités sont emballées individuellement ou conditionnées en vrac
Conformes aux normes internationales (EP/USP) et aux réglementations sur les analyses d’eau.
Spécification
MCE | |
Stérile | |
48/paquet |
0,45 μm | |
48 |