Learn More
Merck Millipore Membranes EZ-Pak™
Utilisé pour les analyses microbiologiques générales. Les membranes EZ-Pak™ sont des membranes stériles prêtes à l’emploi qui éliminent le risque de contamination et permettent de gagner du temps.
Description
Description
Used for general microbiological analysis. EZ-Pak™ Membranes are sterile, ready-to-use membranes that eliminate contamination risk and save time.
Appuyez sur le levier pour exposer la moitié de la surface de la membrane pour un retrait aisé avec des forceps ; l’autre moitié demeure dans son emballage protecteur. Les membranes inutilisées restent soigneusement conditionnées dans la bande pliée.
  • Ester de cellulose mixte
  • Surface stérile et quadrillée
  • Utilisées pour les analyses microbiologiques générales
  • Certifiées conformes aux méthodes standard pour les exigences d’examen de l’eau et des eaux usées
Informations sur la commande
Les membranes sont emballées individuellement et sont fournies par lot de 150 dans des cartouches formatées à bandes pliées. Chaque boîte comprend quatre cartouches (600 membranes en tout). Le numéro de catalogue de la membrane, le numéro de lot, la date de stérilisation, la taille des pores et le numéro séquentiel de 1 à 150 de chaque cartouche à membrane sont imprimés sur un couvercle de protection transparent.
Compliance
Conforme aux directives des méthodes normalisées d’examen de l’eau et des eaux usées.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 0.8µm 47mm white gridded EZ-pak filter membrane made of mixed ester cellulose
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser poudre pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose, octylphenol polyethoxyethanol