Learn More
Merck Membrane PVDF Immobilon™-P
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 cm
10 m
15 cm
20 cm
26,5 cm
26 cm
7 cm
8,5 cm
8 cm
9 cm
Largeur (métrique):
10 cm
12 cm
13,5 cm
15 cm
20 cm
26 cm
3,75 m
8,4 cm
8,5 cm
Format:
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
10 pièces
50 pièces
Description
Les membranes en PVDF Immobilon™ sont proposées en quatre types, chacune optimisée pour une application de transfert de protéines différente. Les sandwichs de transfert pratique sont dotés de feuilles pré-découpées de membrane et de papier filtre pour transfert. Les membranes en PVDF Immobilon™ ont une forte adsorption protéique, de sorte que vous ne perdrez pas de protéines lors du transfert ou de la réhybridation. La structure ouverte des pores facilite l’accès aux protéines liées et permet d’éliminer les sondes non liées. En outre, les membranes en PVDF Immobilon™ optimisées pour les transferts fluorescents augmentent considérablement les rapports signal-bruit pour une sensibilité élevée dans les applications quantitatives de multiplexage.
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 7 cm |
| Largeur (métrique) | 8,4 cm |
| À utiliser avec (application) | Optimisées pour les protéines de liaison transférées à partir d’une variété de matrices de gel |
| Format | Feuille |
| Matériau | PVDF |
| Porosité | 0,45 μm |