Learn More
Merck Membranes PVDF Immobilon™-PSQ
Code produit. 10094450 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
26,5 cm x 3,75 m
26 x 26 cm
7 x 8,4 cm
8,5 x 13,5 cm
8 x 10 cm
9 x 12 cm
Format:
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
10 pièces
50 pièces
Code produit. 10094450
Marque: Merck ISEQ15150
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les transferts Western et le séquençage de protéines
Membrane Immobilon-PSQ :
  • Taille des pores de 0,2 μm et structure interne importante
  • Rendement d’adsorption et de séquençage des protéines plus élevé que les autres membranes
  • Recommandée pour les protéines de transfert inférieures à 20 kDa
  • Empêche la purge des protéines de faible poids moléculaire
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Longueur (métrique) 15 cm
    Largeur (métrique) 15 cm
    À utiliser avec (application) Pour le séquençage de protéines en faible abondance ou à faible poids moléculaire ( <20 000 daltons)
    Format Feuille
    Matériau Immobilon-PSQ
    Porosité 0,2 μm
    Dimensions (LxW) 15 x 15 cm