Learn More
Merck Plaques d’inserts de culture cellulaire Millicell™
Code produit. 11700393 Tous les produits Merck Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Plateau d’alimentation à puits unique et couvercle
Plateau d’alimentation à puits unique, plateau récepteur à 96 puits et couvercle
Plateau récepteur à 96 puits et couvercle
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. Type unitSize
11700393 Plateau d’alimentation à puits unique et couvercle 5 pièces
11770373 Plateau d’alimentation à puits unique, plateau récepteur à 96 puits et couvercle 1 pièce
11790383 Plateau récepteur à 96 puits et couvercle 5 pièces
3 options
Code produit. 11700393
Marque: Merck PSHT004S5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour soutenir la croissance cellulaire et la différenciation de lignées cellulaires endothéliales et épithéliales
  • Pour faciliter le pipetage et l’accès isolatéral
  • Peut être utilisé manuellement ou avec des systèmes automatisés d’ensemencement, d’alimentation et de lavage de cellules
  • Optimisé pour la croissance et le maintien d’une haute intégrité des monocouches cellulaires
  • Les plaques à membrane ont des pieds pour surélever la plaque au-dessus de la surface de travail lorsqu’elle est séparée du plateau d’alimentation et ainsi réduire le risque de contamination des monocouches
  • Les puits récepteurs en forme de goutte éliminent les bulles d’air lors de l’assemblage des plaques
  • La membrane isopore est un filtre à grille en PCTE recommandé pour toutes les analyses dans lesquelles l’échantillon est visualisé sur la surface de la membrane
Le type et le nombre de composants varient selon le modèle :
PSHT004R1 comprend
  • Une plaque de culture cellulaire à 96 puits
  • Un bac d’alimentation
  • Un plateau récepteur à 96 puits
  • Un couvercle
PSHT004R5 comprend
  • Cinq plaques de culture à 96 puits
  • Cinq plateaux d’alimentation à puits unique
  • Cinq couvercles
PSHT004S5 comprend
  • Cinq plaques de culture cellulaire à 96 puits
  • Dix plateaux récepteurs à 96 puits
  • Cinq couvercles
  • Adhérence cellulaire
  • Culture cellulaire
  • Différenciation cellulaire
  • Transport de médicament
  • Perméabilité
  • Tests cellulaires
  • Culture de cellules Caco-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PCF
Porosité 0,4 μm
Type Plateau d’alimentation à puits unique et couvercle
À utiliser avec (application) Fixation cellulaire, culture cellulaire, différenciation cellulaire, transport de substances actives
Quantité 5/Pk.
Stérilité Stérile
Nbre de puits 96