Learn More
Merck Multimètre volt-ohm et accessoires Millicell-ERS2
Code produit. p-3826756 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Type de produit:
Multimètre 2 V-ohm Millicell ERS
Électrode de test fixe
Électrode réglable
Électrode spécialisée
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11740363
Marque: Merck MERSSTX00
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Millicell-ERS2 comes with meter, battery, STX01 electrode, 1,000 Ω test electrode, battery charger. Specialized electrodes for Millicell-96 well plate are available (Cat. No. MERSSTX00).
Mesure la résistance électrique transépithéliale (TEER) des cellules épithéliales en culture
En raison de la petite taille des électrodes, l’utilisateur peut facilement mesurer la tension transépithéliale et la résistance des cellules cultivées sur des membranes microporeuses.
Garantie
Les électrodes et les piles sont garanties pendant 30 jours seulement à compter de la date de réception des articles par le client
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Électrode spécialisée
Longueur (impériale) 7,3 in
Longueur (métrique) 19 cm
À utiliser avec (application) Électrodes spécialisées pour plaques à 96 puits Millicell pour les relevés de voltage-ohmmètre
Hauteur (impériale) 2,3 in
Hauteur (métrique) 6 cm
Hertz 12,5 Hz
Humidité 0 à 90 %
Comprend Électrodes spécialisées pour plaques à 96 puits Millicell
Nb par paquet 1 paire
Durée de fonctionnement 8 à 10 h
Plage de températures (impériale) 50° à 100°F
Plage de températures (métrique) 10deg; à 38deg;C
Poids (impériale) 3 lb
Poids (métrique) 1,4 kg
Largeur (métrique) 11 cm