Learn More
Merck Plaques d’analyse 96 puits MultiScreen™
Code produit. 10513224 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Type de produit:
Plaque MultiScreen
Plaque MultiScreen Acceptor
Plaque de filtration MultiScreen-IP
Plaque filtrante réceptrice de transport MultiScreen
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
50 pièces
Code produit. 10513224
Marque: Merck MATRNPS50
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournissez des outils pour réaliser des études à haut débit de processus ADME (absorption, distribution, metabolism and elimination or excretion)—études sur l’adsorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion de médicaments potentiels
Le système de séparation polyvalent associe une microplaque à la filtration sur membrane Millipore pour simplifier et optimiser les techniques de recherche pharmaceutique, les tests biochimiques et la préparation d’échantillons classique.
  • À utiliser avec une rampe à vide, un système de manipulation des liquides automatisé ou un compteur à scintillation pour microplaque — l’ensemble des dosages peut être effectué sur une plaque
  • L’étanchéité entre la membrane et la plaque garantit l’absence d’interférences entre les réactifs et des interférences optiques limitées ; la structure de soutien du drain de sortie permet de conserver les volumes de liquide sur des périodes d’incubation maximales de 21 jours
  • Assure également le transfert quantitatif des filtrats vers une plaque réceptrice positionnée au fond de la rampe
Filtres disponibles dans divers matériaux
  • Pour les applications à liaison protéique élevée, utiliser des plaques avec du Immobilon™-P PVDF ou des esters de cellulose mixte Pour la liaison à l’acide nucléique élevé, utiliser des plaques avec des esters de cellulose mélangés, des fibres de verre, ou membranes DEAE chargées positivement Pour les séparations de biomolécules chargées, choisir parmi les membranes DEAE chargées positivement ou les membranes phosphocellulose chargées négativement
  • Pour la liaison biomoléculaire faible, utiliser les plaques à membranes en PVDF Durapore™ hydrophiles, en PTFE Biopore™ ou en PC
  • Pour les dosages nécessitant une résistance aux solvants, utiliser des plaques avec des membranes hydrophiles en PTFE
Chaque membrane microporeuse interagit de façon distincte avec différentes protéines ou biomolécules ; par conséquent, il peut être nécessaire de tester différents types de membranes pour chaque dosage.
†Comprend le couvercle, la plaque de filtration et la plaque de réception.
‡Comprend un couvercle centrifuge étendu, une plaque de filtration et une plaque de réception.
†† Comprend un support de 96 places et une plaque de réception de 96 puits préchargée avec les unités de filtration Microcon YM-10.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Type de produit Plaque filtrante réceptrice de transport MultiScreen
Matériau Styrène
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) PAMPA