Learn More
Merck Plaques d’analyse 96 puits MultiScreen™
Tous les produits Merck ProduitsDescription
Le système de séparation polyvalent associe une microplaque à la filtration sur membrane Millipore pour simplifier et optimiser les techniques de recherche pharmaceutique, les tests biochimiques et la préparation d’échantillons classique.
- À utiliser avec une rampe à vide, un système de manipulation des liquides automatisé ou un compteur à scintillation pour microplaque — l’ensemble des dosages peut être effectué sur une plaque
- L’étanchéité entre la membrane et la plaque garantit l’absence d’interférences entre les réactifs et des interférences optiques limitées ; la structure de soutien du drain de sortie permet de conserver les volumes de liquide sur des périodes d’incubation maximales de 21 jours
- Assure également le transfert quantitatif des filtrats vers une plaque réceptrice positionnée au fond de la rampe
Filtres disponibles dans divers matériaux
- Pour les applications à liaison protéique élevée, utiliser des plaques avec du Immobilon™-P PVDF ou des esters de cellulose mixte Pour la liaison à l’acide nucléique élevé, utiliser des plaques avec des esters de cellulose mélangés, des fibres de verre, ou membranes DEAE chargées positivement Pour les séparations de biomolécules chargées, choisir parmi les membranes DEAE chargées positivement ou les membranes phosphocellulose chargées négativement
- Pour la liaison biomoléculaire faible, utiliser les plaques à membranes en PVDF Durapore™ hydrophiles, en PTFE Biopore™ ou en PC
- Pour les dosages nécessitant une résistance aux solvants, utiliser des plaques avec des membranes hydrophiles en PTFE
Chaque membrane microporeuse interagit de façon distincte avec différentes protéines ou biomolécules ; par conséquent, il peut être nécessaire de tester différents types de membranes pour chaque dosage.
†Comprend le couvercle, la plaque de filtration et la plaque de réception.
‡Comprend un couvercle centrifuge étendu, une plaque de filtration et une plaque de réception.
†† Comprend un support de 96 places et une plaque de réception de 96 puits préchargée avec les unités de filtration Microcon YM-10.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Membrane | PVDF hydrophobe |
| Array | 8 x 12 |
| Porosité | 0,45 μm |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Plaque de filtration MultiScreen-IP |
| Matériau | Plastique ABS |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Liaisons avidine-biotine, protéines de liaison à l’ADN, liaison protéique, PAMPA |
| Afficher plus |