Learn More
Merck Plaques d’analyse MultiScreen™ à 96 puits pour tests cellulaires
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Porosité:
3 μm
5 μm
8 μm
Conditionnement:
10 pièces
Description
Idéales pour la viabilité et la prolifération cellulaires, la migration, l’invasion et les tests de chimiotaxie. Le système de séparation polyvalent associe une microplaque à la filtration sur membrane Millipore pour simplifier et optimiser les techniques de recherche pharmaceutique, les tests biochimiques et la préparation d’échantillons classique.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Membrane | PC |
| Array | 8 x 12 |
| Porosité | 3 μm |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Styrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture tissulaire |
| Zone de filtration | 0,28 cm2 |
| Afficher plus |