Learn More
Merck Racks pour portoirs MultiScreen™
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Type de produit:
Ensembles de racks pour portoirs pour flacons de 4 ml
Rack pour portoirs pour flacons de 7 ml
Rack pour portoirs pour tubes de 12 x 75 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les racks pour portoirs maintiennent les récipients de prélèvement d’échantillons en place ; accueillent des flacons de 4 ml, des flacons de 7 ml ou des tubes de 12 x 75 mm (12 racks par ensemble de racks pour portoirs)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ensembles de racks pour portoirs pour flacons de 4 ml |
| À utiliser avec (application) | Comptage de radionucléotides par transfert de filtres individuels vers des tubes |
| Quantité | 1/boîte |