Learn More
Merck Plaques de filtration PCRμ96, PCR96 et PCR384 MultiScreen™
Purification de produits de la PCR entièrement automatisable
Marque: Merck LSKMPCR50
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Plaques à 96 et 384 puits en PS transparent, non stériles
- Des membranes exclusives à exclusion stérique retiennent les produits d’ADN à la surface
- Protocoles basés sur le vide réalisés entre 10 et 12 minutes sans centrifugation, liaison ni élution
- Conviennent aux systèmes de gestion des liquides à 96 ou 384 pointes capables de pipeter ≤25 μl/s ou aux agitateurs de plaque dotés d’une orbite de 0,12 po à 1100 tr/min Volume utile des puits : 10 à 300 μl ; Volume non récupérable <2 μl
- Format haut débit répondant aux normes de la Society of Biomolecular Screening (SBS)
- Le produit de PCR haute pureté est prêt pour le repérage, le séquençage et le clonage de microarray
Informations sur la commande
Rampes à vide MultiScreen disponibles
Spécification
SBS | |
8 x 12 | |
MultiScreen MultiScreen PCRμ96 | |
150 μl | |
Non stérile | |
50/boîte |
Standard | |
Violet | |
Styrène | |
96 | |
Purification de produits de PCR |