Learn More
Merck Film de scellage MultiScreen™
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Couleur:
Opaque
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Le film de scellage opaque permet de sceller les fonds de plaques de 100 μl lus par les instruments TopCount™
- Le film de scellage transparent peut être utilisé pour fermer hermétiquement la partie supérieure et les fonds des plaques de 300 μl de tous les fabricants pour les lecteurs MicroBeta ™
- Prédécoupé à la taille requise
Spécification
Spécification
| Couleur | Opaque |
| Stérilité | Non stérile |
| Nb par paquet | 100 |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour sceller le dessous des plaques de 100 μl lu par les instruments TopCount™ |
| Type de produit | Bande adhésive |