Learn More
Merck Appareils Pellicon™ XL
Code produit. 10184739 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Plage de pH:
1 à 14
2 à 21
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10184739
Marque: Merck PXB010A50
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Consignes d’utilisation et certificat de qualité
Dispositif de filtration du flux tangentiel à petit volume
Conçu pour le développement de procédés et la préparation d’échantillons, avec une plage de volumes de traitement optimale de 50 à 1000 ml.
  • Véritable évolutivité linéaire avec le même circuit de flux, la même longueur de canal et la même hauteur de canal que les autres produits Pellicon établis
  • Peut fonctionner avec une pompe péristaltique ou avec le système Labscale™ TFF Structure robuste en thermoplastique (polypropylène)
  • Hauteur de canal contrôlée
  • Choix entre les membranes BioMax™ PES (polyéthersulfone) ou Ultracel™ PLC (cellulose régénérée composite)
Concentration et dessalage des protéines, échange de tampon, dépyrogénation, clarification et préparation de matériaux pour essais cliniques.
Informations sur la commande
Conditionné individuellement en boîte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Ultrafiltration
Format Cassette
Matériau Polypropylène
MWCO 10 kDa
Porosité 100 μm
Zone de filtration 50 cm2
À utiliser avec (application) Purification de protéines, préparation des échantillons d’analyse
Comprend Consignes d’utilisation et certificat de qualité
Pression d’entrée max. 80 psi à 50deg;C
Plage de pH 1 à 14
Quantité 1 boîte
Taux de recirculation 0,03 à 0,05 L/min.
Type Appareil d’ultrafiltration Pellicon XL
Volume (impériale) de travail 0,5 oz.
Volume (métrique) de rétention 3,2 mL
Volume (métrique) de travail 15 ml
Dimensions (L x l) 7,4 x 1,2 po. (18,8 x 3 cm)
Longueur (impériale) 7,4 in
Longueur (métrique) 18,8 cm
Largeur (impériale) 1,2 in
Largeur (métrique) 3 cm