Learn More
Merck Raccords filetés de tuyaux
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Type:
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones
Type de connexion:
0,25 po NPTM (6 mm)
Embout de fermeture NPTM
Vanne à filetage de tuyau 1/8 po - Vanne de bouchon à 3 voies NPTM de 1/8 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
Millipore dispose d’une large sélection de raccords, adaptateurs, vannes, jauges et tubulures pouvant être utilisés avec les systèmes de filtration Millipore. Sauf exception, le matériau de construction utilisé est l’acier inoxydable de la série 300.Les raccords Tri-Clamp (TC) sont référencés par convention comme 1 1/2 po, 2 po, etc. Les raccords TC de1 1/2 po permettent de raccorder des tubes de 1 po ou 1 1/2 po de diamètre extérieur. Les raccords TC de 2 po permettent de raccorder uniquement des tubes de 2 po de diamètre extérieur.
Spécification
Spécification
| Type de connexion | 0,25 po NPTM (6 mm) |
| À utiliser avec (équipement) | Système de purification d’eau |
| Type | Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |
| Matériau | Acier inox série 300 |
| Diamètre (impériale) intérieur | 0,25 in |
| Diamètre (métrique) intérieur | 0,63 cm |