Learn More
Merck Billes magnétiques PureProteome™
Code produit. p-4445413
Click to view available options
Quantité:
1 x 0,5 ml
4 x 0,5 ml
Type de produit:
Système de microbilles magnétiques NHS flexiBind
Conditionnement:
0.50mL
4 pièces
Code produit. 12666336
Marque: Merck LSKMAGN01
Pour l’isolement rapide et reproductible des protéines
Génération de microbilles d’affinité personnalisées pour la liaison au ligand cible
  • La chimie avancée associée à une surface importante offre davantage de sites de liaison pour les protéines
  • Particules visibles lorsqu’elles adhèrent à la paroi du tube pour une aspiration simple et rapide et une élimination complète du tampon
  • Les microbilles sont immobilisées en quelques secondes
  • Une cinétique accrue de la liaison bille-protéine permet de raccourcir le temps d’incubation
  • Nettement plus abordables que les billes magnétiques concurrentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de microbilles magnétiques NHS flexiBind
Quantité 1 x 0,5 ml
Granulométrie 10 μm
Contenu et stockage De 2° à 8°C
À utiliser avec (application) Immunoprécipitation, purification des acides nucléiques, isolement des cellules / organites, interactions entre protéines
Matrix Magnetic Beads
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PureProteome NHS FlexiBind Magnetic Bead Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-propanol