Learn More
Merck Capteurs du cytomètre Scepter 2.0
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Taille de l’ouverture:
40 mu;m
60 mu;m
Taille de cellule:
4 à 12 mu;m
8 à 25 mu;m
Granulométrie:
3 à 18 mu;m
6 à 36 mu;m
Cycles de fonctionnement:
10 000 à 500 000 particules/ml
50 000 à 1 500 000 particules/ml
Conditionnement:
50 pièces
500 pièces
Description
- Conçu avec une zone de détection cellulaire micro-fabriquée qui permet la discrimination par taille de cellule et volume de cellule - jusqu’à une résolution de l’ordre du picolitre et du sous-micron
- Possède une ouverture percée de précision à travers laquelle les cellules passent et sont comptées
- Comptages basés sur le principe de Coulter des changements d’impédance à travers le courant établi par les électrodes du capteur
- Garantit des comptages reproductibles en prélevant précisément et à chaque fois 50 μl d’échantillon dans son microcanal de manipulation des liquides
- Élimine les erreurs de pipetage et le chargement inégal des échantillons grâce aux canaux de manipulation des liquides de précision
- 40μCapteur avec ouverture
- Capable de compter les cellules mesurant entre 4 et 12 μm de diamètre et les particules mesurant entre 3 et 17 μm
- Capteur avec ouverture de 60 μm
- Capable de compter les cellules mesurant entre 8 et 25 μm de diamètre et les particules mesurant entre 6 et 36 μm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Capteurs Scepter |
| Durée d’analyse | lt;30°s. |
| Taille de l’ouverture | 40 mu;m |
| Capacité (métrique) | 100 μl |
| Taille de cellule | 4 à 12 mu;m |
| Mémoire | Stockent jusqu’à 72 comptages |
| Cycles de fonctionnement | 50 000 à 1 500 000 particules/ml |
| Granulométrie | 3 à 18 mu;m |
| Quantité | 50/boîte |
| Type d’échantillon | Cellules CHO, cellules HeLa et cellules souches embryonnaires de souris ; peut même être utilisé pour compter des sous-populations dans des préparations de cellules mononuclées de sang périphérique |
| Afficher plus |