Learn More
Merck Dispositifs stériles entraînés par pression Sterivex™
Code produit. 10470391 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Matériau (membrane):
PES
PVDF
Porosité:
0.22 μm
0,45 μm
Raccord de sortie:
Cloche de remplissage
Luer-Lock mâle
Raccord mâle
Nb par paquet:
10/paquet
15/paquet
50/paquet
Conditionnement:
10 pièces
15 pièces
50 pièces
Code produit. 10470391
Marque: Merck SVGPB1010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Minimisent le risque de contamination de la solution filtrée à l’aide d’un mode de distribution directe. Les dispositifs stériles entraînés par pression Sterivex sont prêts à l’emploi et filtrent des solutions avec des volumes de 100 à 2 000 ml. Disponibles avec différents raccords, tailles de pores et types de membranes.
Minimisent le risque de contamination de la solution filtrée à l’aide d’un mode de distribution directe. Les dispositifs stériles entraînés par pression Sterivex sont prêts à l’emploi et filtrent des solutions avec des volumes de 100 à 2 000 ml. Disponibles avec différents raccords, tailles de pores et types de membranes.
  • Les ensembles de filtration Sterivex fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients à pression. Ils éliminent le risque de contamination associé à la décantation ou au pipetage.
  • Les unités Sterivex sont conçues pour une distribution dans pratiquement n’importe quel récipient de stockage. Les dispositifs sont disponibles avec différentes connexions de sortie (voir tableau).
  • Les ensembles de filtration Sterivex peuvent traiter des volumes allant jusqu’à 1 000 ou 2 000 ml, selon le type de membrane utilisé dans le dispositif. Trois membranes différentes sont disponibles au choix.
  • Stérilisez les volumes jusqu’à 1 000 ou 2 000 ml à l’aide des ensembles de filtration sous pression Sterivex™ (la capacité dépend du type de membrane utilisé dans le dispositif). Avec trois options de membrane différentes et une grande variété d’options de connexion de sortie, les filtres Sterivex™ peuvent s’adapter à quasiment n’importe quel flux de travaux et distribuer dans presque tous les récipients de stockage. Les filtres Sterivex™ fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients à pression et éliminent le risque de contamination associé à la décantation ou au pipetage.
Caractéristiques et avantages :
  • Fonctionne avec divers dispositifs à pression, notamment des seringues, des pompes péristaltiques et des récipients à pression
  • Livré en plusieurs types de membrane pour répondre aux besoins de votre application avec des capacités allant jusqu’à 2 L
Applications :
Stérilisation de solutions aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Connecteurs Luer-Lock femelle avec évent en amont
Jetable Oui
Type de filtre Express PLUS
Matériau Copolyester
Matériau (membrane) PES
Porosité 0.22 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 10 cmsup2/sup
Débit ≥650 ml/min (à 0,7 bar 25°C)
À utiliser avec (application) Débit rapide et stérilisation de la sol. aq. à faible liaison protéique
Pression d’entrée max. 34 psi
Nb par paquet 10/paquet
Raccord de sortie Cloche de remplissage
Type de sortie Cloche de remplissage
Température (impériale) en fonctionnement 113°F
Température (métrique) en fonctionnement 45°C
Type Filtre pour bouchon de flacon
Volume (métrique) 100 ml
Hauteur (impériale) 3,3 in
Hauteur (métrique) 8,5 cm
Diamètre (impériale) 2,12 in
Diamètre (métrique) 5,4 cm
Diamètre (métrique) du filtre 5,4 cm