Learn More
Merck Dispositifs stériles entraînés par pression Sterivex™
Code produit. p-106399 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Matériau (membrane):
PES
PVDF
Porosité:
0.22 μm
0,45 μm
Raccord de sortie:
Cloche de remplissage
Luer-Lock mâle
Raccord mâle
Nb par paquet:
10/paquet
15/paquet
50/paquet
Conditionnement:
10 pièces
15 pièces
50 pièces
Code produit. 10490581
Marque: Merck SVGP01015
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Minimisent le risque de contamination de la solution filtrée à l’aide d’un mode de distribution directe. Les dispositifs stériles entraînés par pression Sterivex sont prêts à l’emploi et filtrent des solutions avec des volumes de 100 à 2 000 ml. Disponibles avec différents raccords, tailles de pores et types de membranes.
Minimisent le risque de contamination de la solution filtrée à l’aide d’un mode de distribution directe. Les dispositifs stériles entraînés par pression Sterivex sont prêts à l’emploi et filtrent des solutions avec des volumes de 100 à 2 000 ml. Disponibles avec différents raccords, tailles de pores et types de membranes.
  • Les ensembles de filtration Sterivex fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients à pression. Ils éliminent le risque de contamination associé à la décantation ou au pipetage.
  • Les unités Sterivex sont conçues pour une distribution dans pratiquement n’importe quel récipient de stockage. Les dispositifs sont disponibles avec différentes connexions de sortie (voir tableau).
  • Les ensembles de filtration Sterivex peuvent traiter des volumes allant jusqu’à 1 000 ou 2 000 ml, selon le type de membrane utilisé dans le dispositif. Trois membranes différentes sont disponibles au choix.
  • Stérilisez les volumes jusqu’à 1 000 ou 2 000 ml à l’aide des ensembles de filtration sous pression Sterivex™ (la capacité dépend du type de membrane utilisé dans le dispositif). Avec trois options de membrane différentes et une grande variété d’options de connexion de sortie, les filtres Sterivex™ peuvent s’adapter à quasiment n’importe quel flux de travaux et distribuer dans presque tous les récipients de stockage. Les filtres Sterivex™ fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients à pression et éliminent le risque de contamination associé à la décantation ou au pipetage.
Caractéristiques et avantages :
  • Fonctionne avec divers dispositifs à pression, notamment des seringues, des pompes péristaltiques et des récipients à pression
  • Livré en plusieurs types de membrane pour répondre aux besoins de votre application avec des capacités allant jusqu’à 2 L
Applications :
Stérilisation de solutions aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Connecteurs Luer-Lock femelle avec évent en amont
Jetable Oui
Type de filtre Express PLUS
Matériau Copolyester
Matériau (membrane) PES
Porosité 0.22 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 10 cmsup2/sup
Débit ≥650 ml/min (à 0,7 bar 25°C)
À utiliser avec (application) Débit rapide et stérilisation de la sol. aq. à faible liaison protéique
Pression d’entrée max. 45 psi
Nb par paquet 15/paquet
Raccord de sortie Raccord mâle
Type de sortie Raccord mâle
Température (impériale) en fonctionnement 113°F
Température (métrique) en fonctionnement 45°C
Type Filtre pour bouchon de flacon
Volume (métrique) 1 ml
Hauteur (impériale) 2,6 in
Hauteur (métrique) 6,7 cm
Diamètre (impériale) 0,66 in
Diamètre (métrique) 1,7 cm
Diamètre (métrique) du filtre 1,7 cm