Learn More
Merck Disque d’ultrafiltration Ultracel™
Utilisez pour concentrer ou dessaler des solutions diluées avec le dispositif de cellules à agitation
302.00€ - 615.00€
Spécification
Type de filtre | Ultrafiltration |
---|---|
Matériau (membrane) | Cellulose régénérée |
Code de filtre | PLAC |
À utiliser avec (application) | Purification de protéines ; concentration de protéines ; dessalage de protéines |
Matériau de boîtiers | Cellulose régénérée (CR) |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10116730
|
Merck
PLAC02510 |
2,5 cm |
302.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10268010
|
Merck
PLAC06210 |
6,35 cm |
555.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10106110
|
Merck
PLAC07610 |
7,6 cm |
605.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10196100
|
Merck
PLAC04710 |
4,7 cm |
490.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10176770
|
Merck
PLAC04310 |
4,45 cm |
606.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10470031
|
Merck
PLAC15005 |
150 mm |
615.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10713131
|
Merck
PLAC09005 |
90 mm |
475.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Assemblez votre cellule à agitation Amicon avec la membrane de votre choix.Les membranes à disques découpées pour l’ultrafiltration sont disponibles en cellulose régénérée Ultracel™ et en polyéthersulfone (PES) Biomax™.Les membranes sont disponibles dans différentes tailles et différents diamètres de pores différents. Les membranes en cellulose régénérée Ultracel sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de solutions diluées.La microstructure hydrophile et serrée des membranes Ultracel assure la rétention la plus élevée possible avec l’adsorption la plus faible des protéines, de l’ADN ou d’autres macromolécules. Les membranes en PES Biomax sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de volumes plus élevés d’échantillons plus concentrés tels que le sérum, le plasma ou les milieux de culture tissulaire conditionnés. Les disques découpés de microfiltration Durapore™ en PVDF sont disponibles aux tailles de pores de 0,1 μm, 0,22 μm et 0,45 μm et dans les diamètres de 63,5 mm et 75 mm. Caractéristiques et avantages :•diamètres de disque disponibles :25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 et 150 mm •Les membranes Ultracel™, Durapore™ et Biomax™ sont disponibles dans une large gamme de tailles de pores pour répondre à vos besoins de séparation •Compatible avec les cellules à agitation Amicon™ ; application : concentration, échange de tampon, dessalage
- Hydrophile avec microstructure étanche
- Assure une rétention maximale possible grâce à l’adsorption la plus faible possible des protéines, de l’ADN ou d’autres macromolécules
Spécification
Ultrafiltration | |
PLAC | |
Cellulose régénérée (CR) |
Cellulose régénérée | |
Purification de protéines ; concentration de protéines ; dessalage de protéines |