Learn More
Merck Membranes d’ultrafiltration - YM
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,5 cm
4,45 cm
6,35 cm
7,6 cm
Conditionnement:
10 pièces
Description
Membrane d'ultrafiltration pour cellule d'agitation
• Membrane d'ultrafiltration Ultracel YM
• Taux de récupération élevé des échantillons
• Recommandé pour solutions diluées et échantillons hydrophobes
• Ultracel YM
• Membrane d'ultrafiltration Ultracel YM
• Taux de récupération élevé des échantillons
• Recommandé pour solutions diluées et échantillons hydrophobes
• Ultracel YM
Spécification
Spécification
| Type de filtre | Adsorbant(e) |
| Matériau (membrane) | Cellulose régénérée |
| MWCO | 100 kDa |
| Code de filtre | YM-100 |
| Zone de filtration | 4,1 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Purification de protéines, concentration de protéines, dessalage de protéines |
| Quantité | 10/boîte |
| Type | Disque d’ultrafiltration |
| Diamètre (impériale) | 0,98 in |
| Diamètre (métrique) | 2,5 cm |