Learn More
Merck Millipore Filtres de ventilation pour réservoirs de stockage d’eau pure
Pour réservoirs d’eau pure Millipore EMD™
Marque: Merck Millipore TANKMPK01
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
For use with Pure Water Reservoirs
- Les filtres d’aération en PE protègent l’eau purifiée stockée dans les réservoirs d’eau pure contre la pénétration de microorganismes en suspension dans l’air, lorsqu’ils sont utilisés avec les systèmes de purification d’eau à faible volume Elix™ ou RiOs™.
Spécification
PE | |
Système Elix™ 3/5/10 | |
Filtre d’aération |