Learn More
BD Seringue en trois parties Emeraldtrade;
Code produit. p-8015493
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Graduations:
0,1 ml
0,2 ml
Conditionnement:
100 pièces
2000 pièces
Code produit. 15285083
Marque: BD 307727
Edge
Associe des performances optimales et une réduction de l’impact sur l’environnement. La seringue en trois parties BDtrade; Emeraldtrade; est une seringue à usage général qui contient jusqu’à 30 % de matériau en moins que les autres seringues pour minimiser les déchets. Les seringues sont équipées d’une connexion Luer montée au centre et n’ont pas d’aiguille.
pnbsp;/pulliAssocie des performances optimales et une réduction de l’impact sur l’environnement/liliFabriquées dans une usine de production alimentée par des énergies renouvelables/liliLe plastique transparent permet une visualisation facile du contenu/liliTête de piston de couleur verte et pression de la coque gravée pour une dose précise et sûre/liliLa butée de piston robuste empêche la tige d’être frappée accidentellement/liliTige conçue pour une préhension stable et confortable pendant l’utilisation/liliPrise de pouce avec la structure pour une préhension sûre pendant l’administration/li/ulpnbsp;/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE, conforme ISO 7886-1 et ISO 594
Matériau Polypropylène (cylindre), Polypropylène (moyeu), Polypropylène (piston), Acier inoxydable (embout)
Couleur Transparent
Graduations 0,1 ml
Quantité 100/boîte
Volume (métrique) 2 ml
Type de connexion Raccord Luer-Slip centré
Graduated Oui