Learn More
Emeramide, MedChemExpress
Code produit. 16427166
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16427166
Marque: Medchem Express HY16739
MedChemExpress Emeramide is a thiol-redox antioxidant and heavy metal chelator.
Emeramide is a thiol-redox antioxidant and heavy metal chelator.
Spécification
Nom chimique ou matériau Emeramide
Forme physique Solid
CAS 351994-94-0
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H16N2O2S2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme BDTH2
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (351.62 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (3.52 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC=CC(C(NCCS)=O)=C1)NCCS
Poids moléculaire (g/mol) 284.4
Poids de la formule 284.4
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.