Learn More
Dichlorhydrate d'émétine, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Emetine Dihydrochloride |
| CAS | 316-42-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Emetine Dihydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C29 H40 N2 O4 . 2 Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Emetine Dihydrochloride, (2S,3R,11bS)-3-Ethyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-2-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-isoquinolinyl]methyl]-2H-benzo[a]quinolizine hydrochloride (1:2), 3-Ethyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-2-[(1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-isoquinolyl)methyl]-2H-benzo[a]quinolizine dihydrochloride, (2S,3R,11bS)-3-Ethyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-2-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-isoquinolinyl]methyl]-2H-benzo[a]quinolizine dihydrochloride, 6',7',10,11-Tetramethoxy-emetan dihydrochloride, Emetine dihydrochloride, (-)-Emetine dihydrochloride, Emetine hydrochloride, Hemometina, l-Emetine dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C29H40N2O4.2ClH/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24;;/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3;2*1H/t18-,21-,24+,25-;;/m0../s1 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Cl.Cl.CC[C@H]1CN2CCc3cc(OC)c(OC)cc3[C@@H]2C[C@@H]1C[C@H]4NCCc5cc(OC)c(OC)cc45 |
| Show More |