Learn More
Emodepside, MedChemExpress
Code produit. 16443388
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16443388
Marque: Medchem Express HY101476
MedChemExpress Emodepside (PF 1022-221) is a cyclooctadepsipeptide with broad-spectrum anthelmintic activity.
Emodepside (PF 1022-221) is a cyclooctadepsipeptide with broad-spectrum anthelmintic activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Emodepside
Forme physique Solid
CAS 155030-63-0
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C60H90N6O14
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Bay 44-4400
Informations sur la solubilité DMSO : 120 mg/mL (107.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(N([C@H](C(O[C@](C(N([C@H](C(O[C@H](CC1=CC=C(N2CCOCC2)C=C1)C(N(C)[C@H](CC(C)C)C(O[C@H](C)C(N(C)[C@@H](CC(C)C)C3=O)=O)=O)=O)=O)CC(C)C)C)=O)([H])C)=O)CC(C)C)C)[C@H](O3)CC4=CC=C(N5CCOCC5)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 1119.39
Poids de la formule 1119.39
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.