Learn More
Emtricitabine, Mikromol™
Description
Emtricitabine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Emtricitabine |
| CAS | 143491-57-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Emtricitabine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H10 F N3 O3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (-)-2',3'-Dideoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-2'-Deoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-Emtricitabine, (-)-FTC, 524W91, BW 1592, BW 524W91, Coviracil, Emtricitabine, Emtriva, (-)-FTC |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2 |
| Nom IUPAC | 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxyméthyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimid-2-one |
| Afficher plus |