Learn More
Sulfone d'emtricitabine, Mikromol™
Code produit 30052003
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052003 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052003 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1325.030025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sulfone d'emtricitabine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Emtricitabine Sulfone
CAS 1161846-23-6
Noms d’analytes ou de composants Emtricitabine Sulfone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H10 F N3 O5 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-3,3-dioxido-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, Emtricitabine Sulfone
Formule InChI InChI=1S/C8H10FN3O5S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-18(15,16)6(2-13)17-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS(=O)(=O)[C@H](CO)O2
Nom IUPAC 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxyméthyl)-3,3-dioxo-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimid-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 279.24
Quantité 25 mg
Poids de la formule 279.242 g/mol