Learn More
EN 12918 Mélange organophosphoré 440 100 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313125 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313125 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000440AC
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Azinphos-ethyl∣Azinphos-methyl∣Bromophos-methyl∣Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Fenthion∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Propetamphos∣Triadimefon∣Triazophos
CAS 2642-71-9, 86-50-0, 2104-96-3, 470-90-6, 2921-88-2, 5598-13-0
Noms d’analytes ou de composants Azinphos-ethyl∣Azinphos-methyl∣Bromophos-methyl∣Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Fenthion∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Propetamphos∣Triadimefon∣Triazophos
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétone
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Azinphos-ethyl 100 μg/mL∣Azinphos-methyl 100 μg/mL∣Bromophos-methyl 100 μg/mL∣Chlorfenvinphos 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Chlorpyrifos-methyl 100 μg/mL∣Diazinon 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Fenitrothion 100 μg/mL∣Fenthion 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Mevinphos 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Phosalone 100 μg/mL∣Propetamphos 100 μg/mL∣Triadimefon 100 μg/mL∣Triazophos 100 μg/mL