Learn More
Norme de performance du système n-alcanes EN 14039/ISO 16703/ISO 9377 50 μg/mL dans le n-heptane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane |
| CAS | 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8, 630-01-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Heptane |
| Industry Type | Essais pétrochimiques |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Decane 50 μg/mL∣n-Docosane 50 μg/mL∣n-Dodecane 50 μg/mL∣n-Dotriacontane 50 μg/mL∣n-Eicosane 50 μg/mL∣n-Hexacosane 50 μg/mL∣n-Hexadecane 50 μg/mL∣n-Hexatriacontane 50 μg/mL∣n-Octadecane 50 μg/mL∣n-Octatriacontane 50 μg/mL∣n-Tetradecane 50 μg/mL∣n-Tetratriacontane 50 μg/mL∣Octacosane 50 μg/mL∣Tetracontane 50 μg/mL∣Tetracosane 50 μg/mL∣Triacontane 50 μg/mL |