Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour ENA-78/CXCL5 humain
Code produit. 17115419
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 17115419
Marque: Invitrogen™ EHCXCL5X5
ELISA
The Human ENA-78/CXCL5 (ENA-78) ELISA quantitates Hu ENA-78 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ENA-78. Principle of the method The Human BTC solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La CXCL5 est membre de la sous-famille CXC de chimiokines. L’ADNc code une protéine précurseur de 114 acides aminés qui, lorsqu’elle est clivée, génère un peptide signal de 36 acides aminés et une protéine mature de 78 acides aminés qui contient une séquence de 12 acides aminés trouvée avant le motif CXC. La CXCL5 est produite par diverses cellules épithéliales humaines et se lie aux mêmes récepteurs que l’IL8 et le NAP2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P42830
Plage de dosage 24,69 pg/ml à 18 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 10 pg/ml
Plage d’étalonnage 10 pg/ml à 18 000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Chimiokine & récepteurs
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : angiogénine humaine, BDNF, BLC, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, MMP-1, -2, -7, -8, -9, -10, -12, -13, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 5 x 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 6374
Symbole de gène(s) ENA-78,SCYB5
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits SAV-HRP, Concentrat de diluant de dosage, Plaques à 96 puits pré-enduites, Couvercles de plaques adhésives, Étalon, Chromogène, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Solution d’arrêt
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Inflammation
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme ENA-78, SCYB5
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min