Learn More
Day Impex™ Récipient en acier émaillé
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,2 L
0,7 L
0,75 L
1 L
1,1 L
1,5 L
2 L
3 L
4,5 L
10 L
Hauteur (métrique):
215mm
228mm
268mm
275mm
280mm
285mm
290mm
330mm
350mm
445mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Sans danger pour une utilisation avec tous les gaz liquides et idéal pour les pièges à froid
- Récipient extérieur en acier émaillé au four bleu attrayant
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) externe | 68mm |
| À utiliser avec (application) | À utiliser pour un gaz liquide ou en tant que piège à froid |
| Hauteur (métrique) intérieure | 170mm |
| Hauteur (métrique) | 215mm |
| Description de l’article | Sans poignée ni couvercle |
| Capacité (métrique) | 0,2 L |
| Profondeur (métrique) intérieure | 170mm |
| Diamètre (métrique) interne | 40mm |
| Matériau | Acier émaillé |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction