missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Enasidenib, MedChemExpress

Code produit. p-200098011
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16447588

Marque: Medchem Express HY18690

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Enasidenib is an oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes, with IC50s of 100 and 400 nM against IDH2R140Q and IDH2R172K, respectively.

Enasidenib is an oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes, with IC50s of 100 and 400 nM against IDH2R140Q and IDH2R172K, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Enasidenib
CAS 1446502-11-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H17F6N7O
Quantité 10 mg
Synonyme AG-221
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (105.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(O)(C)CNC1=NC(C2=NC(C(F)(F)F)=CC=C2)=NC(NC3=CC(C(F)(F)F)=NC=C3)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 473.38
Poids de la formule 473.38
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis