Learn More
Enasidenib, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Description
Enasidenib is an oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes, with IC50s of 100 and 400 nM against IDH2R140Q and IDH2R172K, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Enasidenib |
| CAS | 1446502-11-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H17F6N7O |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | AG-221 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (105.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(O)(C)CNC1=NC(C2=NC(C(F)(F)F)=CC=C2)=NC(NC3=CC(C(F)(F)F)=NC=C3)=N1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 473.38 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.