Learn More
Enasidenib, MedChemExpress
Code produit. 16447588
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16447588
Marque: Medchem Express HY18690
MedChemExpress Enasidenib is an oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes, with IC50s of 100 and 400 nM against IDH2R140Q and IDH2R172K, respectively.
Enasidenib is an oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes, with IC50s of 100 and 400 nM against IDH2R140Q and IDH2R172K, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Enasidenib
CAS 1446502-11-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H17F6N7O
Quantité 10 mg
Synonyme AG-221
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (105.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(O)(C)CNC1=NC(C2=NC(C(F)(F)F)=CC=C2)=NC(NC3=CC(C(F)(F)F)=NC=C3)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 473.38
Poids de la formule 473.38
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.