missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Encequidar mesylate, MedChemExpress

Code produit. p-200102085
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16441947

Marque: Medchem Express HY13646A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Encequidar mesylate (HM30181 mesylate; HM30181A mesylate) is a competitive and potent P-glycoprotein inhibitor.

Encequidar mesylate (HM30181 mesylate

Spécification

Nom chimique ou matériau Encequidar mesylate
CAS 849675-87-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C39H40N6O10S
Quantité 50 mg
Synonyme HM30181 mesylateHM30181A mesylate
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (31.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2O1)=O)NC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C4=NN(C5=CC=C(CCN6CC7=C(C=C(OC)C(OC)=C7)CC6)C=C5)N=N4.CS(=O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 784.83
Poids de la formule 784.83
Pourcentage de pureté 98.68%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis