Learn More
Enclomiphene citrate, MedChemExpress
Code produit. 16431147
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16431147
Marque: Medchem Express HY118861A
MedChemExpress Enclomiphene ((E)-Clomiphene) citrate is a potent and orally active non-steroidal estrogen receptor antagonist, with antioestrogenic property. Enclomiphene citrate can be used for the research of ovarian dysfunction, testosterone deficiency, male hypogonadism and type 2 diabetes.
Enclomiphene ((E)-Clomiphene) citrate is a potent and orally active non-steroidal estrogen receptor antagonist, with antioestrogenic property. Enclomiphene citrate can be used for the research of ovarian dysfunction, testosterone deficiency, male hypogonadism and type 2 diabetes.
Spécification
Nom chimique ou matériau Enclomiphene citrate
CAS 7599-79-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H36ClNO8
Quantité 50 mg
Synonyme (E)-Clomiphene citratetrans-Clomiphene citrateEnclomifene citrate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (83.60 mM)
SMILES Cl/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C2)\C3=CC=CC=C3.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O.[(E)]
Poids moléculaire (g/mol) 598.08
Poids de la formule 598.08
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.