Learn More
Encorafenib, MedChemExpress
Code produit. 16472757
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16472757
Marque: Medchem Express HY1560550mg
MedChemExpress Encorafenib (LGX818) is a highly potent BRAF inhibitor with selective anti-proliferative and apoptotic activity in cells expressing BRAFV600E (EC50=4 nM).
Encorafenib (LGX818) is a highly potent BRAF inhibitor with selective anti-proliferative and apoptotic activity in cells expressing BRAFV600E (EC50=4 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau Encorafenib
CAS 1269440-17-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H27ClFN7O4S
Quantité 50 mg
Synonyme LGX818
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (92.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)N[C@@H](C)CNC1=NC=CC(C2=CN(C(C)C)N=C2C3=CC(Cl)=CC(NS(=O)(C)=O)=C3F)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 540.01
Poids de la formule 540.01
Pourcentage de pureté 95.12%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.