Learn More
Ansell ENCORE™ Gants chirurgicaux en latex Acclaim
Code produit 17803612 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17803612 8,5 50 paires
17873792 7 50 paires
17883802 7,5 50 paires
17853612 9 50 paires
17803812 8 50 paires
17813702 6 50 paires
17853692 6,5 50 paires
17893632 5,5 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Product Code. 17803612 Supplier Ansell Supplier No. 330100085
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Gants chirurgicaux en latex sans poudre, offrant un ajustement et un toucher confortables pour réduire l'effort musculaire de la main pendant l'intervention chirurgicale.
  • ASTM D3577, ASTM Certifié D6978
  • La formulation exclusive de ces gants permet d'obtenir un gant chirurgical à la fois doux, sensible et robuste.
  • Traitement de surface externe lisse et antidérapant unique pour une bonne manipulation et une prise en main optimale de l'instrument
  • DERMASHIELD™ Le revêtement interne technologique facilite l'enfilage à sec et humide ainsi que les changements peropératoires.
  • Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie
Specifikationer
Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 8,27 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,21 ±0,02 milímetros
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 7,87 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 ±0,02 milímetros
Poudré Sans poudre
Dimensions 8,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7,87 ±0,79 mil
Épaisseur (métrique) 0.2 ±0,02 milímetros
Modèle ENCORE-330100
Longueur (impériale) 11,6 in
Longueur (métrique) 295 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.