Learn More
Ansell ENCORE™ Gants chirurgicaux micro en latex
Code produit 17863612 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17863612 7,5 50 paires
17823612 6,5 50 paires
17843612 7 50 paires
17893812 8,5 50 paires
17803822 8 50 paires
17823712 6 50 paires
17893712 5,5 50 paires
17863722 9 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Code produit 17863612 Fournisseur Ansell Code fournisseur 330104075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.56€
    55.56€ / 50 paires
    Économisez 22.00€
    28% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Gant chirurgical en latex sans poudre, offrant une grande dextérité et une sensibilité tactile optimale pour une précision chirurgicale accrue.
  • ASTM D3577, ASTM Certifié D7160
  • 20 % plus fins que les gants en latex sans poudre standard d'Ansell
  • Une sensibilité tactile et une dextérité élevées sont préférables pour les procédures délicates.
  • Des moules à gants anatomiques uniques permettent de fabriquer des gants chirurgicaux conçus pour un confort et une liberté de mouvement accrus, contribuant ainsi à réduire la fatigue des mains.
  • La couleur brune atténue l'éblouissement chirurgical.
  • Possibilité de l'utiliser comme sous-gant lors du port de deux paires de gants pour faciliter la détection des intrusions.
  • Le revêtement intérieur facilite l'enfilage et le retrait, que les mains soient sèches ou humides, que ce soit lors de la première utilisation ou lors des changements peropératoires.
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM J7160, ISO 10282
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Marron
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 7.48 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ±0,02 milímetros
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 7.48 ±1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ±0,03 milímetros
Poudré Sans poudre
Dimensions 7,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7.48 ±1,18 mil
Épaisseur (métrique) 0,19 ±0,03 milímetros
Modèle ENCORE-330104
Longueur (impériale) 11,9 in
Longueur (métrique) 302 mm