Learn More
Ansell ENCORE™ Sous-gants chirurgicaux en latex
Code produit 17803782 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17803782 5,5 50 paires
17853592 8 50 paires
17863782 7 50 paires
17833782 6,5 50 paires
17853752 8,5 50 paires
17893782 9 50 paires
17853782 6 50 paires
17853672 7,5 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Code produit 17803782 Fournisseur Ansell Code fournisseur 330113055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.70€
    74.64€ / 50 paires
    Économisez 24.06€
    24% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Sous-gant chirurgical vert en latex et sans poudre pour un double gantage facile et des changements peropératoires.
  • ASTM D3577, ASTM Certifié D7160
  • Contient du glycérol et de la diméthicone comme agents hydratants pour aider à retenir l'hydratation et à réhydrater la peau.
  • La finition extérieure à faible friction facilite l'enfilage et offre un confort optimal même avec des gants doubles.
  • Couleur verte pour une identification facile d'une brèche dans un gant
  • DERMASHIELD™ Le revêtement interne technologique, associé à l'agent hydratant intégré, facilite l'enfilage à sec et humide ainsi que les changements peropératoires.
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM J7160, ISO 10282
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 7.48 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ±0,02 milímetros
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 7.48 ±1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ±0,03 milímetros
Poudré Sans poudre
Dimensions 5,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7.48 ±1,18 mil
Épaisseur (métrique) 0,19 ±0,03 milímetros
Modèle ENCORE-330113
Longueur (impériale) 11,9 in
Longueur (métrique) 302 mm