Learn More
Ansell ENCORE™ Sous-gants chirurgicaux en latex
Code produit 17853672 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17853672 7,5 50 paires
17803782 5,5 50 paires
17853592 8 50 paires
17863782 7 50 paires
17833782 6,5 50 paires
17853752 8,5 50 paires
17893782 9 50 paires
17853782 6 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Code produit 17853672 Fournisseur Ansell Code fournisseur 330113075
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Sous-gant chirurgical vert en latex et sans poudre pour un double gantage facile et des changements peropératoires.
  • ASTM D3577, ASTM Certifié D7160
  • Contient du glycérol et de la diméthicone comme agents hydratants pour aider à retenir l'hydratation et à réhydrater la peau.
  • La finition extérieure à faible friction facilite l'enfilage et offre un confort optimal même avec des gants doubles.
  • Couleur verte pour une identification facile d'une brèche dans un gant
  • DERMASHIELD™ Le revêtement interne technologique, associé à l'agent hydratant intégré, facilite l'enfilage à sec et humide ainsi que les changements peropératoires.
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM J7160, ISO 10282
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 7.48 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ±0,02 milímetros
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 7.48 ±1,18 mil
Palm Thickness (Metric) 0,19 ±0,03 milímetros
Poudré Sans poudre
Dimensions 7,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7.48 ±1,18 mil
Épaisseur (métrique) 0,19 ±0,03 milímetros
Modèle ENCORE-330113
Longueur (impériale) 11,9 in
Longueur (métrique) 303 mm